Få mere at vide
2-(2-Methylbenzamido)acetic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16413449
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16413449 1 g
1 options
Artikelnummer. 16413449 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW015060
MedChemExpress 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid is a metabolite detected in urine.
2-(2-Methylbenzamido)acetic acid is a metabolite detected in urine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid
CAS 42013-20-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H11NO3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (517.60 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CNC(C1=CC=CC=C1C)=O
Molekylvægt (g/mol) 193.2
Formel vægt 193.2
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism