Få mere at vide
2-Methyl Hippuric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl Hippuric Acid |
| CAS | 42013-20-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H11 N O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Glycine','N-(2-methylbenzoyl)-, N-(2-Methylbenzoyl)glycine, (2-Methyl-benzoylamino)-acetic acid, 2-Methylhippuric acid, 2-[(2-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(2-Methylphenyl)formamido]acetic acid, NSC 163983, o-Methylhippuric acid, o-Toluric acid, 2-Methyl hippuric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13) |
| SMIL | Cc1ccccc1C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(2-methylbenzoyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.2 |
| Vis mere |