CAS RN 41421-03-8
IUPAC Navn:
2-(4-bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Synonymer:
2-(4-bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Molekylvægt (g/mol):
239.07
Molekylformel:
C9H7BrN2O
InChi Key:
PQSCYRJMPVYVKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(Br)C=C1