Få mere at vide
2-(4-bromphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366845
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11366845 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 11366845 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61710DE
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 3, 4-oxadiazole
CAS 41421-03-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H7BrN2O
MDL nummer MFCD00491620
Mængde 5 g
Synonym 2-4-bromophenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-methyl, 2-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazole, 2-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazo le
InChI nøgle PQSCYRJMPVYVKU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazol
Molekylvægt (g/mol) 239.07
PubChem CID 540693
Formel vægt 239.07
Procent renhed 97%