accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOO

CAS RN 41302-05-0

IUPAC Navn: 2-(4-chlorobutoxy)oxane
Synonymer: 2-(4-chlorobutoxy)oxane
Molekylvægt (g/mol): 192.68
Molekylformel: C9H17ClO2
InChi Key: SZZINZURZKQZLG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClCCCCOC1CCCCO1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater