Få mere at vide
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran |
| CAS | 41302-05-0 |
| Molekylær formel | C9H17ClO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydro-pyran, 1-Chloro-4-(tetrahydropyranyloxy)butane, 2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydro-2H-pyran, 2-(4-Chlorobutyloxy)tetrahydropyran, 4-(Tetrahydro-2-pyranyloxy)-1-chlorobutane, 4-Chloro-1-(tetrahydropyranyloxy)butane, 4-Chloro-1-butanol Tetrahydropyranyl Ether, 4-Chlorobutanol Tetrahydropyranyl Ether, 4-Chlorobutyl Tetrahydropyranyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17ClO2/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h9H,1-8H2 |
| SMIL | ClCCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC navn | 2-(4-chlorobutoxy)oxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.68 |
| Formel vægt | 192.0917 |