missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran, TRC

Artikelnummer. 30362580
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362580 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36444510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran
CAS 41302-05-0
Molekylær formel C9H17ClO2
Mængde 10 g
Synonym 2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydro-pyran, 1-Chloro-4-(tetrahydropyranyloxy)butane, 2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydro-2H-pyran, 2-(4-Chlorobutyloxy)tetrahydropyran, 4-(Tetrahydro-2-pyranyloxy)-1-chlorobutane, 4-Chloro-1-(tetrahydropyranyloxy)butane, 4-Chloro-1-butanol Tetrahydropyranyl Ether, 4-Chlorobutanol Tetrahydropyranyl Ether, 4-Chlorobutyl Tetrahydropyranyl Ether
InChI formel InChI=1S/C9H17ClO2/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h9H,1-8H2
SMIL ClCCCCOC1CCCCO1
IUPAC navn 2-(4-chlorobutoxy)oxane
Molekylvægt (g/mol) 192.68
Formel vægt 192.0917
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.