accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClClClOO

CAS RN 40932-60-3

IUPAC Navn: 2,3,5-trichloro-6-hydroxybenzoate
Synonymer: 2,3,5-trichloro-6-hydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol): 240.44
Molekylformel: C7H2Cl3O3
InChi Key: IIHCUZVBIMTHEB-UHFFFAOYSA-M
SMILES: OC1=C(Cl)C=C(Cl)C(Cl)=C1C([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater