Få mere at vide
3,5,6-Trichlorosalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30457166
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30457166 5 g
1 options
Artikelnummer. 30457166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8960455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5,6-Trichloro-2-Hydroxybenzoic Acid
CAS 40932-60-3
Molekylær formel C7 H3 Cl3 O3
Mængde 5 g
Synonym 2,3,5-Trichloro-6-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichlorosalicylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
IUPAC navn 2,3,5-trichlor-6-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 241.46
Formel vægt 239.9148