accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOClF

CAS RN 403-17-8

IUPAC Navn: 4-chloro-3-fluorobenzoic acid
Synonymer: 4-chloro-3-fluorobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol): 174.56
Molekylformel: C7H4ClFO2
InChi Key: QPIBHIXKUQKNFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater