Få mere at vide
4-Chloro-3-fluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 403-17-8 |
| Molekylær formel | C7H4ClFO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Chloro-3-fluoro-benzoic Acid, 3-Fluoro-4-chlorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(Cl)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-fluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.56 |
| Formel vægt | 173.9884 |