accessibility menu, dialog, popup

UserName

OO(R)

CAS RN 3894-09-5

IUPAC Navn: (2R)-2-cyclohexyl-2-phenylacetate
Synonymer: (2R)-2-cyclohexyl-2-phenylacetate
Molekylvægt (g/mol): 217.29
Molekylformel: C14H17O2
InChi Key: AAJLPPDFIRPBDA-ZDUSSCGKSA-M
SMILES: [O-]C(=O)[C@H](C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater