missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
alpha-Cyclohexyl-benzeneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Cyclohexyl-benzeneacetic Acid |
| CAS | 3894-09-5 |
| Molekylær formel | C14 H18 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | α-Phenyl-cyclohexaneacetic Acid, (±)-Cyclohexylphenylacetic acid, 2-Cyclohexyl-2-phenylacetic acid, Cyclohexylphenyl-acetic Acid, Cyclohexylphenylacetic acid, NSC 60418, α-Cyclohexyl-α-phenylacetic acid, α-Cyclohexylbenzeneacetic acid, α-Cyclohexylphenylacetic acid, α-Phenylcyclohexaneacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-cyclohexyl-2-phenylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.29 |
| Formel vægt | 218.1307 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?