missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-Cyclohexyl-benzeneacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30361870
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361870 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9875701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Cyclohexyl-benzeneacetic Acid
CAS 3894-09-5
Molekylær formel C14 H18 O2
Mængde 1 g
Synonym α-Phenyl-cyclohexaneacetic Acid, (±)-Cyclohexylphenylacetic acid, 2-Cyclohexyl-2-phenylacetic acid, Cyclohexylphenyl-acetic Acid, Cyclohexylphenylacetic acid, NSC 60418, α-Cyclohexyl-α-phenylacetic acid, α-Cyclohexylbenzeneacetic acid, α-Cyclohexylphenylacetic acid, α-Phenylcyclohexaneacetic acid
InChI formel InChI=1S/C14H18O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
SMIL OC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-cyclohexyl-2-phenylacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 218.29
Formel vægt 218.1307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.