CAS RN 376-53-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Octafluoroadiponitrile, TRC
CAS: 376-53-4 Molekylær formel: C6N2F8 Molekylvægt (g/mol): 252.07 IUPAC navn: 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexanedinitrile SMIL: FC(F)(C#N)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C#N