missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octafluoroadiponitrile, TRC

Artikelnummer. 30421431
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421431 500 mg
30411805 50 mg
30414041 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO273095500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 376-53-4
Molekylær formel C6N2F8
Molekylvægt (g/mol) 252.07
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexanedinitrile
SMIL FC(F)(C#N)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octafluoroadiponitrile
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6F8N2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16
Formel vægt 251.9934
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.