CAS RN 3715-16-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
L-Aspartic Acid-15N, TRC
CAS: 3715-16-0 Molekylær formel: C4 H7 15N O4 Molekylvægt (g/mol): 134.096 Synonym: (S)-2-Aminobutanedioic Acid-15N,(S)-Aminobutanedioic Acid-15N,L-(+)-Aspartic Acid-15N,L-Aminosuccinic Acid-15N,L-Asparagic Acid-15N,L-Asparaginic Acid-15N,NSC 3973-15N,NSC 79553-15N IUPAC navn: (2S)-2-(^{15}N)azanylbutanedioic acid SMIL: [15NH2][C@@H](CC(=O)O)C(=O)O