Få mere at vide
L-Aspartic Acid-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Aspartic Acid-15N |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1 |
| Formel vægt | 134.0345 |