accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrH3CNNCH3

CAS RN 36437-30-6

IUPAC Navn: 1,1'-dioctyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium dibromide
Synonymer: 1,1'-dioctyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium dibromide
Molekylvægt (g/mol): 542.44
Molekylformel: C26H42Br2N2
InChi Key: GVUBEJANEHZYPA-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Br-].[Br-].CCCCCCCC[N+]1=CC=C(C=C1)C1=CC=[N+](CCCCCCCC)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)