Få mere at vide
1-Octyl-4-(1-octylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium Dibromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octyl-4-(1-octylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium Dibromide |
| CAS | 36437-30-6 |
| Molekylær formel | C26H42Br2N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,1'-dioctyl-4,4'-Bipyridinium bromide, 1,1’-Dioctyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 1,1’-Dioctyl-4,4'-bipyridinium(2+) dibromide, Octylviologen bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-13-19-27-21-15-25(16-22-27)26-17-23-28(24-18-26)20-14-12-10-8-6-4-2;;/h15-18,21-24H,3-14,19-20H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMIL | [Br-].[Br-].CCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](CCCCCCCC)cc2 |
| IUPAC navn | 1-octyl-4-(1-octylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dibromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 542.43 |
| Formel vægt | 540.1715 |