missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Octyl-4-(1-octylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium Dibromide, TRC

Artikelnummer. 30341754
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341754 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5089152.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Octyl-4-(1-octylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium Dibromide
CAS 36437-30-6
Molekylær formel C26H42Br2N2
Mængde 2.5 g
Synonym 1,1'-dioctyl-4,4'-Bipyridinium bromide, 1,1’-Dioctyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 1,1’-Dioctyl-4,4'-bipyridinium(2+) dibromide, Octylviologen bromide
InChI formel InChI=1S/C26H42N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-13-19-27-21-15-25(16-22-27)26-17-23-28(24-18-26)20-14-12-10-8-6-4-2;;/h15-18,21-24H,3-14,19-20H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMIL [Br-].[Br-].CCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](CCCCCCCC)cc2
IUPAC navn 1-octyl-4-(1-octylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dibromide
Molekylvægt (g/mol) 542.43
Formel vægt 540.1715
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.