accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFBrNFFF

CAS RN 35853-45-3

IUPAC Navn: 4-bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Synonymer: 4-bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Molekylvægt (g/mol): 344.05
Molekylformel: C11H4BrF6N
InChi Key: DXALAFAFIXJDOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(Br)=C2C=CC=C(C2=N1)C(F)(F)F
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)