Få mere at vide
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10322210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10322210 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10322210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437700010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2, 8-bis(trifluoromethyl)quinoline
CAS 35853-45-3
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62.4°C to 64.7°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C11H4BrF6N
MDL nummer MFCD00075340
Mængde 1 g
Synonym 4-bromo-2,8-bis trifluoromethyl quinoline, 2,8-bis trifluoromethyl-4-bromoquinoline, cc-pmlsc-dma-p108, quinoline, 4-bromo-2,8-bis trifluoromethyl, 4-bromanyl-2,8-bis trifluoromethyl quinoline, pubchem11103, 2,8-bis-trifluoromethyl-4-bromo-quinoline, 4-bromo-2,8-bis-trifluoromethyl-quinoline, quinoline,4-bromo-2,8-bis trifluoromethyl
InChI nøgle DXALAFAFIXJDOS-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Br)=C2C=CC=C(C2=N1)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Molekylvægt (g/mol) 344.05
PubChem CID 4071242
Formel vægt 344.06
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder