Få mere at vide
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline |
| CAS | 35853-45-3 |
| Molekylær formel | C11H4BrF6N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H4BrF6N/c12-7-4-8(11(16,17)18)19-9-5(7)2-1-3-6(9)10(13,14)15/h1-4H |
| SMIL | C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C(C=C2Br)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.05 |
| Formel vægt | 342.9431 |