CAS RN 3535-75-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Aminopyridine N-Oxide, TRC
CAS: 3535-75-9 Molekylær formel: C5H6N2O Molekylvægt (g/mol): 110.11 Synonym: 4-Pyridinamine, 1-oxide,Pyridine, 4-amino-, 1-oxide (6CI,7CI,8CI),4-Aminopyridine 1-oxide,4-Aminopyridine N-oxide,NSC 351983,Phillips 1863 IUPAC navn: 1-hydroxypyridin-4-imine SMIL: Nc1cc[n+]([O-])cc1