Få mere at vide
4-Aminopyridine N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30135172
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135172 500 mg
18063490 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA629010500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3535-75-9
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Synonym 4-Pyridinamine, 1-oxide, Pyridine, 4-amino-, 1-oxide (6CI,7CI,8CI), 4-Aminopyridine 1-oxide, 4-Aminopyridine N-oxide, NSC 351983, Phillips 1863
IUPAC navn 1-hydroxypyridin-4-imine
SMIL Nc1cc[n+]([O-])cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyridine N-Oxide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4,6,8H
Formel vægt 110.048