accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOFF

CAS RN 352-24-9

IUPAC Navn: ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Synonymer: ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol): 166.12
Molekylformel: C6H8F2O3
InChi Key: CBDPWKVOPADMJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC(=O)C(F)F
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater