Få mere at vide
Alfa Aesar™ Ethyl 4,4-difluoroacetoacetate, 98%
Artikelnummer. 15484577
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484577 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15484577 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H31922.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4-difluoroacetoacetate
CAS 352-24-9
Molekylær formel C6H8F2O3
MDL nummer MFCD00039277
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Synonym ethyl 4,4-difluoroacetoacetate, ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutyrate, ethyl difluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4-difluoro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl4,4-difluoro-3-oxobutyrate, ethyl 4,4-difluoro-3-oxo-butanoate, 4,4-difluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4-difluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl4,4-difluoro-3-oxobutanoate, pubchem21933
InChI nøgle CBDPWKVOPADMJC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C(F)F
IUPAC navn ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 166.124
PubChem CID 67697
Formel vægt 166.13
Procent renhed 98%