accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNSOOCH3CH3

CAS RN 35144-22-0

IUPAC Navn: 2-methanesulfonyl-4,6-dimethylpyrimidine
Synonymer: 2-methanesulfonyl-4,6-dimethylpyrimidine
Molekylvægt (g/mol): 186.23
Molekylformel: C7H10N2O2S
InChi Key: ZHPSNGCLCHWTRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C)=NC(=N1)S(C)(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (3)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)