Få mere at vide
4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-4-6(2)9-7(8-5)12(3,10)11/h4H,1-3H3 |
| Formel vægt | 186.0463 |