Få mere at vide
4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15491049
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15491049 5 g 5g
15401059 25 g 25g
15411059 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15491049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64029.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35144-22-0
Molekylær formel C7H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 186.229
MDL nummer MFCD03788286
InChI nøgle ZHPSNGCLCHWTRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethyl-2-methylsulfonyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethylpyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethyl-pyrimidine, 2-methylsulfonyl-4,6-dimethylpyrimidine, pyrimidine, 4,6-dimethyl-2-methylsulfonyl, 4,6-dimethyl-2-methylsulfonyl-pyrimidine, pubchem10458, pubchem21462, acmc-209idk, ksc496i3d
PubChem CID 2772382
IUPAC navn 4,6-dimethyl-2-methylsulfonylpyrimidine
SMIL CC1=CC(=NC(=N1)S(=O)(=O)C)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Smeltepunkt 80°C to 85°C (literature)
Farve Red to Brown
Mængde 5 g
Beilstein 778406
Formel vægt 186.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Solid
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.