accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOH

CAS RN 34904-98-8

IUPAC Navn: [2-(phenoxymethyl)phenyl]methanol
Synonymer: [2-(phenoxymethyl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol): 214.26
Molekylformel: C14H14O2
InChi Key: RMRTWBZKENSMCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater