Få mere at vide
[2-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682695
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10682695 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10682695 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58509DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
CAS 34904-98-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C14H14O2
MDL nummer MFCD08690312
Mængde 1 g
Synonym 2-phenoxymethyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-phenoxymethyl, 2-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
InChI nøgle RMRTWBZKENSMCI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2CO
IUPAC navn [2-(phenoxymethyl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 214.264
PubChem CID 22932170
Formel vægt 214.26
Procent renhed 97%