accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONON

CAS RN 34334-04-8

IUPAC Navn: 4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]benzonitrile
Synonymer: 4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol): 232.28
Molekylformel: C13H16N2O2
InChi Key: KQTJRPZKCNRDQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CC=C(OCCN2CCOCC2)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater