Få mere at vide
4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10351523
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351523 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10351523 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42116DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)benzonitrile
CAS 34334-04-8
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H16N2O2
MDL nummer MFCD07772850
Mængde 1 g
Synonym 4-2-morpholin-4-ylethoxy benzonitrile, 4-2-morpholinoethoxy benzonitrile, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy benzonitrile, 4-2-4-morpholinyl ethoxy benzonitrile, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzonitrile, benzonitrile,4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-ylethoxy benzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-2-4-morpholinyl ethoxy
InChI nøgle KQTJRPZKCNRDQC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1CCOC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC navn 4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 232.283
PubChem CID 2994074
Formel vægt 232.28
Procent renhed 95%