accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNCH3OCH3

CAS RN 341-69-5

IUPAC Navn: hydrogen dimethyl({2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethyl})amine chloride
Synonymer: hydrogen orphenadrine chloride
Molekylvægt (g/mol): 305.85
Molekylformel: C18H24ClNO
InChi Key: UQZKYYIKWZOKKD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)
dimIndustryType 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater