missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Orphenadrine Hydrochloride, LoGiCal

Artikelnummer. 30463670
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463670 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463670 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0801.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Orphenadrine Hydrochloride
CAS 341-69-5
Analyt- eller komponentnavne Orphenadrine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H23 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Orphenadrine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine hydrochloride, o-Methyldiphenhydramine hydrochloride, o-Monomethyldiphenhydramine hydrochloride, 2-(Phenyl-o-tolylmethoxy)ethyldimethylamine hydrochloride, Phenyl-o-tolylmethyl dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Disipal, Mephenamin, N,N-Dimethyl-2-(o-methyl-alpha-phenylbenzyloxy)ethylamine hydrochloride, beta-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 305.84
Mængde 10 mg
Formel vægt 305.1546 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.