Få mere at vide
Orphenadrine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18052340
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18052340 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052340 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0801.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Orphenadrine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orphenadrine Hydrochloride
CAS 341-69-5
Analyt- eller komponentnavne Orphenadrine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H23 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Orphenadrine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine hydrochloride, o-Methyldiphenhydramine hydrochloride, o-Monomethyldiphenhydramine hydrochloride, 2-(Phenyl-o-tolylmethoxy)ethyldimethylamine hydrochloride, Phenyl-o-tolylmethyl dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Disipal, Mephenamin, N,N-Dimethyl-2-(o-methyl-alpha-phenylbenzyloxy)ethylamine hydrochloride, beta-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 305.84
Mængde 500 mg
Formel vægt 305.1546 g/mol