accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONHSOONH2

CAS RN 3337-71-1

IUPAC Navn: methyl N-(4-aminobenzenesulfonyl)carbamate
Synonymer: asulam
Molekylvægt (g/mol): 230.24
Molekylformel: C8H10N2O4S
InChi Key: VGPYEHKOIGNJKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater