missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Asulam, TRC

Artikelnummer. 30347189
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347189 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA788750500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Asulam
CAS 3337-71-1
Molekylær formel C8 H10 N2 O4 S
Mængde 500 mg
Synonym Carbamic acid, [(4-aminophenyl)sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Carbamic acid, sulfanilyl-, methyl ester (7CI,8CI), Asilan, Asulam, Asulox F, M and B 9057, MB 9057, Methyl (4-aminophenylsulfonyl)carbamate, Methyl 4-aminobenzenesulfonylcarbamate, Methyl p-aminobenzenesulfonylcarbamate, Methyl sulfanilylcarbamate, N1-Methoxycarbonylsulfanilamide, Plakin, Plakin (herbicide), Rattler, Rattler (herbicide)
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-15(12,13)7-4-2-6(9)3-5-7/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn methyl N-(4-aminophenyl)sulfonylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 230.24
Formel vægt 230.0361
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.