missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Asulam, TRC

Artikelnummer. 30337149
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337149 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7887501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Asulam
CAS 3337-71-1
Molekylær formel C8 H10 N2 O4 S
Mængde 1 g
Synonym Carbamic acid, [(4-aminophenyl)sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Carbamic acid, sulfanilyl-, methyl ester (7CI,8CI), Asilan, Asulam, Asulox F, M and B 9057, MB 9057, Methyl (4-aminophenylsulfonyl)carbamate, Methyl 4-aminobenzenesulfonylcarbamate, Methyl p-aminobenzenesulfonylcarbamate, Methyl sulfanilylcarbamate, N1-Methoxycarbonylsulfanilamide, Plakin, Plakin (herbicide), Rattler, Rattler (herbicide)
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-15(12,13)7-4-2-6(9)3-5-7/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn methyl N-(4-aminophenyl)sulfonylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 230.24
Formel vægt 230.0361
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.