accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNNHN

CAS RN 300586-90-7

IUPAC Navn: N-{1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-5-yl}benzamide
Synonymer: N-{1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-5-yl}benzamide
Molekylvægt (g/mol): 237.26
Molekylformel: C14H11N3O
InChi Key: HWJRIFZDXJKJJN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(NC1=NC=C2NC=CC2=C1)C1=CC=CC=C1
Grad 
  • (3)
Fysisk form 
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater