missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies OAC1
Beskrivelse
- OAC1 is an OCT-4-activating compound that activates expression through the OCT-4 gene promoter (Li et al.) Oct-4 (POU5F1) is a transcription factor that is critically involved in the self-renewal of pluripotent stem cells, and its expression is commonly used as a marker for pluripotency
- Enhances the reprogramming efficiency of mouse embryonic fibroblasts transfected with OCT4, SOX2, KLF4, and c-MYC (Li et al.)
- Mediates ex vivo expansion of cord blood CD34+ hematopoietic stem and progenitor cells (Huang et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 300586-90-7 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C14H11N3O |
| Renhed | ≥98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?