Få mere at vide
OAC1, MedChemExpress
Beskrivelse
OAC1 is a Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4)-activating compound
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | OAC1 |
| CAS | 300586-90-7 |
| Farve | Dust Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H11N3O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (168.59 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC2=C(NC=C2)C=N1)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.26 |
| Formel vægt | 237.26 |
| Vis mere |