accessibility menu, dialog, popup

UserName

OClClClClClClCl

CAS RN 28044-83-9

IUPAC Navn: 1,6,8,9,10,11,11-heptachloro-4-oxatetracyclo[6.2.1.0²,⁷.0³,⁵]undec-9-ene
Synonymer: heptachlor epoxide C10H5cl7O heptachlor-epoxide HCE epoxyheptachlor heptachlorepoxide (substance) epoxide, heptachlor velsicol 53-CS-17 heptachlorepoxide
Molekylvægt (g/mol): 389.3
Molekylformel: C10H5Cl7O
InChi Key: ZXFXBSWRVIQKOD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC1C2OC2C2C1C1(Cl)C(Cl)=C(Cl)C2(Cl)C1(Cl)Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Koncentration 
  • (2)
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater