Få mere at vide
Heptachlor-endo-epoxid i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12996843 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12996843 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12996843 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P827940
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptachlor-endo-epoxide
Emballage Ampul(er)
CAS 28044-83-9
Molekylær formel C10H5Cl7O
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle ZXFXBSWRVIQKOD-WOBUKFROSA-N
SMIL C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 389.299
PubChem CID 71317194
Mængde 1 mL