Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptachlor-endo-epoxide |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 28044-83-9 |
| Molekylær formel | C10H5Cl7O |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI nøgle | ZXFXBSWRVIQKOD-WOBUKFROSA-N |
| SMIL | C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.299 |
| PubChem CID | 71317194 |
| Vis mere |