accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3ON

CAS RN 24197-95-3

IUPAC Navn: 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Synonymer: 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol): 190.25
Molekylformel: C11H14N2O
InChi Key: DTYDLVIYHGGCOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)