missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile, TRC

Artikelnummer. 30134830
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134830 250 mg
30134151 100 mg
30007825 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD462100250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24197-95-3
Molekylær formel C11H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 190.242
Synonym p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-benzonitrile;
IUPAC navn 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
SMIL CN(C)CCOc1ccc(cc1)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O/c1-13(2)7-8-14-11-5-3-10(9-12)4-6-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Formel vægt 190.1106
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.