Få mere at vide
4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10417633
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10417633 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10417633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC51516DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
CAS 24197-95-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H14N2O
MDL nummer MFCD05738937
Mængde 1 g
Synonym 4-2-dimethylamino ethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-2-dimethylamino ethoxy, 4-2-dimethylaminoethoxy benzonitrile, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzonitrile, 4-2-n,n-dimethylamino ethoxy benzonitrile, 4-2-dimethylamino ethoxy benzenecarbonitrile
InChI nøgle DTYDLVIYHGGCOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC navn 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 190.25
PubChem CID 546912
Formel vægt 190.24
Procent renhed 97%